Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals
79135
Phenylmercury nitrate
basic, ≥97.0% (RT)
Synonyme(s) :
Nitrate phénylmercurique, basique
213,00 €
About This Item
213,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (RT)
Forme
powder
Pf
175-185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O[Hg]c1ccccc1.[O-][N+](=O)O[Hg]c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.2Hg.NO3.H2O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;2-1(3)4;/h2*1-5H;;;;1H2/q;;2*+1;-1;/p-1
Clé InChI
DQZCXZOUXZTNCU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
-
If one is allergic to metal could phenyl mercuric nitrate causr an allergic reaction when used in eye drops as a preservative?