Principaux documents
P11603
Sigma-Aldrich
9-Phenanthrenecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
2.5 G
71,40 €
10 G
263,00 €
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
71,40 €
10 G
263,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Beilstein:
511309
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H
Clé InChI
QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chiara Giorio et al.
Chemosphere, 224, 786-795 (2019-03-10)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous atmospheric pollutants of high concern for public health. In the atmosphere they undergo oxidation, mainly through reactions with ·OH and NOx to produce nitro- and oxygenated (oxy-) derivatives. In this study, we developed a
Paulo Cicero Nascimento et al.
Journal of separation science, 38(23), 4055-4062 (2015-10-09)
Liquid chromatography coupled to mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization was used for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbon derivatives, the oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons, formed in asphalt fractions. Two different methods have been
Danuta Sek et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 24-35 (2016-12-25)
The new Schiff bases bearing anthracene unit were synthesized from 2-aminoanthracene and various aldehydes such as: benzaldehyde, 4-(diphenylamino)benzaldehyde, 9-phenanthrenecarboxaldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, and biphenyl-4-carboxaldehyde, 2-naphthaldehyde. Resulted azomethines were characterized by IR, NMR (