B75409
9-Bromophenanthrene
96%
Synonyme(s) :
9-Phenanthryl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Point d'ébullition
180-190 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
60-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
Clé InChI
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable