103241
4-Methoxy-1-naphthaldehyde
99%
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
212 °C/40 mmHg (lit.)
Pf
35-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-8H,1H3
Clé InChI
MVXMNHYVCLMLDD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable