O806
1-Octadecene
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
ODE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
0.71 (vs air)
Pureté
90%
Température d'inflammation spontanée
482 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Clé InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.