74740
1-Octadecene
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.71 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
pb
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Clé InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves