Principaux documents
NORS38008
Norell® Select Series 3 mm NMR tubes
frequency 800 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
5 EA
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-3-800-8
Paramètres
800 MHz frequency
Longueur
8 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
Courbure
±0.0038 mm
Concentricité
±0.0025 mm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.58 mm
Description générale
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Informations légales
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.