Principaux documents
NRS3HT7
Norell® Select Series 3 mm high-throughput NMR tube
L 7 in.
Synonyme(s) :
routein NMR tubes, single use NMR tubes
25 EA
125,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
125,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
Caractéristiques
disposable
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-3-HT-7
Longueur
7 in.
Courbure
0.040 mm
Diamètre
3 mm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.58 mm
Description générale
The high-throughput NMR tubes are ideal for reducing salt effects when running buffered solutions for bio-samples. They are made from ASTM Type 1 Class A borosilicate glass for reproducibility and durability, and are specially designed for one time use for routine NMR.
Informations légales
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.