NORS36008
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
glass tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-3-600-8
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
8 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
Courbure
±0.006 mm
Concentricité
±0.004 mm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.58 mm