182707
GNF351
≥98% (HPLC), solid, AhR antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
AhR Antagonist III, GNF351, N-(2-(3H-Indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methyl-3-pyridyl)-7H-purin-6-amine, N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methylpyridin-3-yl)-9H-purin-6-amine
Produits recommandés
Nom du produit
AhR Antagonist III, GNF351, AhR Antagonist III, GNF351, is a cell-permeable, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist (IC50 = 62 nM in mouse liver cytosol expressing humanized AhR).
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCCc4c5c([nH]c4)cccc5)c3cncc(c3)C)C(C)C
InChI
1S/C24H25N7/c1-15(2)31-14-28-21-23(26-9-8-17-13-27-20-7-5-4-6-19(17)20)29-22(30-24(21)31)18-10-16(3)11-25-12-18/h4-7,10-15,27H,8-9H2,1-3H3,(H,26,29,30)
Clé InChI
ABXIUYMKZDZUDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable