Principaux documents
N29805
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
95%
Synonyme(s) :
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Formule linéaire :
HS(CH2)9SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4999 (lit.)
pb
284 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Clé InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on