O3605
1,8-Octanedithiol
≥97%
Synonyme(s) :
1,8-Dimercaptooctane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
269-270 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup