Documents
560839
Sigma-Aldrich
3-Vinylaniline
97%
Synonyme(s) :
3-Aminostyrene
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Contient
KOH as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.611 (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2
Clé InChI
IFSSSYDVRQSDSG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
H Al-Sagur et al.
Biosensors & bioelectronics, 92, 638-645 (2016-11-12)
Herein, we report a scalable synthesis of multifunctional conducting polyacrylic acid (PAA) hydrogel (MFH) integrated with reduced grapheme oxide (rGO), vinyl substituted polyaniline (VS-PANI) and lutetium Phthalocyanine (LuPc
S Zarco-Fernández et al.
Talanta, 162, 612-617 (2016-11-14)
A new selective polymer has been developed (Patent: P201500704) with high mercury sorption capacity. The combination of this material with a Direct Mercury Analyser (DMA80) has overcome important limitations of this equipment for mercury determination of complex matrix samples, like