N22851
1-Nitropropane
≥98.5%
Synonyme(s) :
1-Nitropropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
7.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
IVD
for in vitro diagnostic use
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
131-132 °C (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup