Principaux documents
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Nitropropane, N-Nitropropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
203-544-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥98.0% (GC)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
7.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-11.0 % (v/v)
pH
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
pb
131-132 °C/1013 hPa
Pf
-108 °C
Température de transition
flash point 36 °C
Solubilité
14 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])CCC
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropane (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup