Documents
268976
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-pentadiene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
75-77 °C (lit.)
Densité
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-5H,1H2,2-3H3/b6-5+
Clé InChI
BOGRNZQRTNVZCZ-AATRIKPKSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Methyl-1,3-pentadiene was used in the synthesis of two major nitronic ester cycloadducts by the tin(IV)-catalyzed reaction with β-nitrostyrene in toluene.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Peter A Wade et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2137-2146 (2013-11-10)
The tin(IV)-catalyzed reaction of β-nitrostyrene with (E)-3-methyl-1,3-pentadiene in toluene afforded two major nitronic ester cycloadducts in 27% and 29% yield that arise from the reaction at the less substituted diene double bond. Also present were four cycloadducts from the reaction