Principaux documents
259497
Sigma-Aldrich
1-Nitrohexane
98%
Synonyme(s) :
1-Nitrohexane
1 G
48,70 €
5 G
167,00 €
48,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
48,70 €
5 G
167,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Beilstein:
1749466
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
91-92 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES 
CCCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
FEYJIFXFOHFGCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The electroreduction of 1-nitrohexane in the absence and presence of n-octanol and n-decanol has been studied[1].
Application
1-Nitrohexane has been used in preparation of silyl nitronates[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Silyl nitronates: improved nitro-aldol reactions and reductive routes to 2-aminoalcohols.
Colvin EW and Seebach D.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 689-691 (1978)
Anomalous Influence of Adsorbed Higher Aliphatic Alcohols on Electroreduction of Nitromethane and 1-Nitrohexane on Mercury Electrodes.
Gromulska A, et al.
Electroanalysis, 11(9), 595-600 (1999)
Articles
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.