Principaux documents
MT51344775
Mettler-Toledo ISE standard solution
Fluoride
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Caractéristiques
1000 mg/L Concentration
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344775
Volume
500 mL
Description générale
ISE standad for ion-selective electrodes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable