Principaux documents
MT51340008
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Fluoride ISE
About This Item
Code UNSPSC :
39121436
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340008
Description générale
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte