M74253
N-Methyl-N-propargylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
Pargyline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
86-88 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11/h1,4-8H,9-10H2,2H3
Clé InChI
DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup