M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
Clorgyline
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Essai
≥97% (GC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
Clé InChI
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.