Key Documents
M66900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pentanol
98%
Synonyme(s) :
Diethyl methyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2C(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro Beilstein :
1731456
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation