P10801
Perinaphthenone
97%
Synonyme(s) :
1H-Benzonaphthen-1-one, 7-Perinaphthenone, Phenalenone, Phenalone
153,00 €
About This Item
153,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
153-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C=Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C13H8O/c14-12-8-7-10-4-1-3-9-5-2-6-11(12)13(9)10/h1-8H
Clé InChI
WWBGWPHHLRSTFI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable