M15451
5-Methoxy-2-methylindole
99%
Synonyme(s) :
NSC 63817
45,40 €
About This Item
45,40 €
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)cc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-6,11H,1-2H3
Clé InChI
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
reactant in preparation of alkylindoles via Ir-catalyzed reductive alkylation
reactant in arylation reactions using a palladium acetate catalyst
reactant in enantioselective Friedel-Crafts alkylation
reactant in stereoselective synthesis of cyclopentaindolones via stereoselective [3+2] cyclopentannulation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable