Principaux documents
M46209
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
97%
Synonyme(s) :
2-Methylene-1,3,3-trimethylindoline, Fischer base, NSC 66176
100 G
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
144,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.25
Beilstein:
131162
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
pb
248 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1C(=C)C(C)(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H15N/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4/h5-8H,1H2,2-4H3
Clé InChI
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Cycloaddition reactions[1]
  • Preparation of red photochromic dyes[2]
  • Synthesis of photochromic homopolymers via ring-opening metathesis polymerization[3]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Ishmetova, R., I.; et al.
Heterocycles, 83, 1363-1363 (2011)
York, M.; Evans, R., A.
Tetrahedron Letters, 51, 2195-2195 (2010)
Keum, S., et al.
Dyes and Pigments, 86, 74-74 (2010)
Maryam Raeesi et al.
Journal of colloid and interface science, 578, 379-389 (2020-06-15)
One of the biggest challenges in the field of photoresponsive spirooxazines is their fast reverse isomerization. Polar phase change materials beside spirooxazines not only stabilize their colored-form, but also induce thermo-regulating properties to the whole system. Moreover, encapsulation is a