Principaux documents
434086
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde
98%
5 G
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
162,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
141-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(C=O)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-6(9(12)13)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3-Methoxy-5-nitrosalicylaldehyde may be used for the following syntheses:
  • zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor[1]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate[2]
  • ethyl 4-(8-methoxy-3′,3′-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate[3]
  • 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A photoswitchable Zn (II) selective spiropyran-based sensor.
Natali M, et al.
Tetrahedron, 66(38), 7612-7617 (2010)
The balance between closed and open forms of spiropyrans in the solid state.
Aakeroy CB, et al.
CrystEngComm, 12(4), 1027-1033 (2010)
You-Yue Han et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 5), o1085-o1086 (2010-01-01)
The asymmetric unit of the title compound, C(15)H(13)N(3)O(7)·2H(2)O, consists of a hydrazone mol-ecule and two solvent water mol-ecules. The mol-ecule adopts an E configuration with respect to the C=N bond. It is relatively planar, with a dihedral angle between the
Spiropyran-based reversible, light-modulated sensing with reduced photofatigue.
Radu A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 109-115 (2009)