322547
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine]
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Photorome I
80,50 €
About This Item
80,50 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc5ccccc5c4N=C3
InChI
1S/C22H20N2O/c1-21(2)17-10-6-7-11-18(17)24(3)22(21)14-23-20-16-9-5-4-8-15(16)12-13-19(20)25-22/h4-14H,1-3H3
Clé InChI
CQTRKDFIQFOAQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.