Principaux documents
M44451
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
97.5 - 102.5% purity, powder, crystals or chunks
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-methylenedianiline, Arnolds base, Michlers base
5 G
52,30 €
100 G
175,00 €
500 G
829,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
52,30 €
100 G
175,00 €
500 G
829,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2[C6H4N(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.37
Beilstein:
479956
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), 97.5% (GC)
Niveau de qualité
Essai
97.5% (GC)
Forme
powder, crystals or chunks
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
white to faint beige, to Tan
Pf
88-89 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(Cc2ccc(cc2)N(C)C)cc1
InChI
1S/C17H22N2/c1-18(2)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(3)4/h5-12H,13H2,1-4H3
Clé InChI
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) is an intermediate in dye manufacture and works as a reagent for the determination of lead.[1] It is suitable for the qualitative assay of cyanogens.[2]
Application
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) has been used to check the production of hydrogen cyanide by bacteria.[3]
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) has been used as a component in the preparation of Feigl-Anger paper for visualizing HCN release.[4] It may also be suitable for the preparation and characterization of inclusion complex with β-cyclodextrin.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
4,4′-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) is used in the adduct purification of precursors. It is used as an intermediate in the preparation of its hydrochloric salt.[5]
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Eighth Annual Report on Carcinogens (1999)
The multiple strategies of an insect herbivore to overcome plant cyanogenic glucoside defence
Pentzold S, et al.
Testing, 9(3), e91337-e91337 (2014)
Investigation on inter molecular complexation between 4, 4?-methylene-bis (N, N-dimethylaniline) and beta-cyclodextrin: Preparation and characterization in aqueous medium and solid state
Periasamy R, et al.
Journal of Molecular Structure, 1080(3), 69-79 (2015)
Cassava flour and starch: progress in research and development (1996)
Is the ability of biocontrol fluorescent pseudomonads to produce the antifungal metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol really synonymous with higher plant protection?
Rezzonico F
The New phytologist, 173, 861-861 (2007)