Principaux documents
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
Synonyme(s) :
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
1 G
49,70 €
10 G
312,00 €
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
49,70 €
10 G
312,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.09
Beilstein:
3699636
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
206-209 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable