M1875
Malonate de sodium dibasique monohydrate
≥98% (non-aqueous titration)
Synonyme(s) :
Acide malonique disodium salt monohydrate, Acide propanedioïque disodium salt monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (non-aqueous titration)
Chaîne SMILES
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Application
- dans la synthèse du malonate de bis(cyclopentadiényl)molybdène à l'aide de dichlorure de molybdocène en présence d'eau.
- dans la synthèse de complexes malonato de manganèse à l'aide de dichlorure de manganèse et de 1,10-phénanthroline en présence de méthanol.
- dans la synthèse d'un complexe polymère organométallique à l'aide d'un composé à base de métal de transition et d'urotropine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable