Principaux documents
L481394
4-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOLE-2-THIOL
AldrichCPR
L481394-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L481394-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H6ClNS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.736
Numéro MDL:
29,20 €