104558
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
97%
Synonyme(s) :
3-Mercapto-1,2,4-triazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
221-224 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 g/L
Chaîne SMILES
Sc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Clé InChI
AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable