Principaux documents
L255556
4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-3-METHOXYBENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.722
Numéro MDL:
Autres remarques