Principaux documents
906859
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 1,000 (by NMR), cross-linking reagent polymerization reactions, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
1 G
85,90 €
85,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
85,90 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 1,000, contains MEHQ as inhibitor
Description
Ω-end: methacrylate
α-end: methacrylate
Essai
99% (NMR)
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 1,000 (by NMR)
average Mn 1,000
Contient
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Couleur
white to off-white
pb
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clé InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Application
High purity PEG dimethacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers. It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
72.5 °F
Point d'éclair (°C)
22.5 °C