Principaux documents
L119725
4-CHLORO-1-ETHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H7ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.588
Numéro MDL:
29,20 €