Principaux documents
L119547
4-CHLORO-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H5ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.561
Numéro MDL:
Autres remarques