Documents
556602
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzenesulfonic acid monohydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4SO3H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
90-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.OS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO3S.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
JHULXEZFSDUIRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1