L040150
Cap 1
Synonyme(s) :
Cap A
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
DNA synthesis: suitable
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Adéquation
conforms to structure (GC, Formulation)
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup