Principaux documents
L040082
Sigma-Aldrich
Cap A
45 L
2 200,00 €
2 200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
45 L
2 200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
2 200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Notes préparatoires
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
Autres remarques
Cap A solution, containing acetic anhydride and tetrahydrofuran (THF), is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. This solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1