Principaux documents
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
1 L
362,00 €
4 X 2.5 L
572,00 €
6 X 1 L
785,00 €
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
362,00 €
4 X 2.5 L
572,00 €
6 X 1 L
785,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Durée de conservation
180 days
Concentration
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
Couleur
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
pb
115 °C/1,013 hPa
Pf
<-40 °C
Compatibilité
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Notes préparatoires
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Informations légales
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C