JKA8009
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, hexaglycerol core, carboxyl reactive
Synonyme(s) :
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
372,00 €
About This Item
372,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
8arm-PEG20K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 20,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.