Principaux documents
JKA5239
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
Synonyme(s) :
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
500 MG
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
401,00 €
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable