Principaux documents
JKA5146
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average Mn 7,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
500 MG
488,00 €
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
488,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
HS-PEG7500-NH2, HCl Salt, average Mn 7,500
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 7,500
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)