H9021
Methyl cis-10-heptadecenoate
≥99% (GC), liquid
Synonyme(s) :
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h8-9H,3-7,10-17H2,1-2H3/b9-8-
Clé InChI
JNSUZRHLHDQGPN-HJWRWDBZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3