Merck
Passer à
E2012
Methyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
≥97% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
214,00 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
735,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 200,00 €
1 020,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914828
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97% (capillary GC)
form
oil
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
Packaging
Sealed ampule under argon.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P9667R8750E6885
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥97% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
oil
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104.0 °C - closed cup
ppe