L6503
γ-linolénate de méthyle
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
(Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatriénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide 6,9,12-octadecatrienoïque, Fame 18:3n-6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant seeds (Borage)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
Clé InChI
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Application
- Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect.: This study explores the extraction and potential anticancer effects of methyl gamma-linolenate from Spirulina platensis by using it as a standard for identification, suggesting its use in developing natural anticancer compounds (Jubie et al., 2015).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62.0 °C - closed cup