Principaux documents
H8803
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2(CF2)3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
pb
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
78-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
Clé InChI
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the preparation of cyclic and acyclic polyfluorosiloxanes as precursors to per- and polyfluoroethers.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)