Principaux documents
406422
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
98%
Synonyme(s) :
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
5 G
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
101,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2(CF2)4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.10
Beilstein:
1784039
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
100 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
Clé InChI
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable