Principaux documents
679038
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
96%
Synonyme(s) :
Perfluoropinacol
5 G
117,00 €
25 G
461,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
117,00 €
25 G
461,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CF3)2C(OH)]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
pb
129 °C/760 mmHg
Pf
20-24 °C
Densité
1.870 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O2/c7-3(8,9)1(19,4(10,11)12)2(20,5(13,14)15)6(16,17)18/h19-20H
Clé InChI
GKDCWKGUOZVDFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable