H8378
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95% (GC), cell analysisfor peptide synthesis
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
257,00 €
About This Item
257,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, ≥95% (GC)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (GC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Clé InChI
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters